Learn More
MP Biomedicals™ Aglutinina de Germen de Trigo, 5 mg
Código de producto. 11454186 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Código de producto. Cantidad
11454186 5 mg
1 options
Código de producto. 11454186 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 08790162
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
aislada del germen de trigo, disuelta en 0,05 M Tris-HCl, 0,15 M NaCl buffer, pH 8,6 y purificada mediante cromatografía de afinidad
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Formulario Polvo
Para utilizar con (aplicación) Inmunoensayo
Tipo de producto Germen de trigo