Learn More
MP Biomedicals™ Aglutinina de germen de trigo
Código de producto. 11428511 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428511 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 11428511 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0215226625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.00€
    318.15€ / 25 miligramos
    Ahorro 15.85€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
La aglutinina del germen de trigo MP Biomedicals™ tiene una afinidad para los residuos de N-acetil-β-D-glucosaminil y los oligómeros N-acetil-β-D-glucosamina.
  • Menos de 4 mg/mL aglutinará eritrocitos humanos tipo O, y menos de 1 mg/mL aglutinará eritrocitos tratados con neuraminidasa.
  • No contiene carbohidratos ligados a proteínas
Especificaciones
Color Blanco a amarillo pálido
Cantidad 25 mg
Fuente Triticum vulgaris
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Formulario Liofilizado
Para utilizar con (aplicación) Proteómica, regulación del sistema inmunitario
Tipo de producto Lectina