Descripción
Descripción:
El germen de trigo MP es crudo y no ha sido tratado térmicamente de ningún modo. Contiene germen de trigo, salvado y harinillas.
Descripción física:
Copos/polvo marrones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dieta animal |
| Formato | Escamas |
| Para utilizar con (aplicación) | En biología molecular, el extracto de germen de trigo se utiliza para realizar experimentos de traducción in vitro, ya que el embrión de la planta contiene todos los componentes macromoleculares necesarios para traducir el ARNm en aminoácidos, pero contiene niveles relativamente bajos de su propio ARNm. |
| Cantidad | 2,26 kg |
| Especie | Rata |
| Requisitos de almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |