Learn More
MP Biomedicals™ Germen de trigo en polvo
Código de producto. 11405722 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2,26 kg
45,35 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11405722 45,35 kg
11485712 2,26 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11405722 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0290328880
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Complemento alimenticio
Descripción:
El germen de trigo MP es crudo y no ha sido tratado térmicamente de ningún modo. Contiene germen de trigo, salvado y harinillas.
Descripción física:
Copos/polvo marrones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Formato Escamas
Para utilizar con (aplicación) En biología molecular, el extracto de germen de trigo se utiliza para realizar experimentos de traducción in vitro, ya que el embrión de la planta contiene todos los componentes macromoleculares necesarios para traducir el ARNm en aminoácidos, pero contiene niveles relativamente bajos de su propio ARNm.
Cantidad 45,35 kg
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C