Learn More
MP Biomedicals™ Mezcla de sal Wesson
Código de producto. 11445672 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 kg
10 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445672 50 kg 50 Kg
11425672 2 kg 2 Kg
11435672 10 kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445672 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0290285150
Mezcla de dieta para insectos
En polvo
La mezcla de sal de Wesson está diseñada para la mezcla de la dieta de insectos.
Composición (ingrediente, cantidad):
  • Carbonato de calcio, 21%
  • Sulfato de ·cobre 5H2O , 0,039%
  • Fosfato férrico, 1,47%
  • Sulfato de ·manganeso H2O , 0,02%
  • Sulfato de ·magnesio 7H2O , 9%
  • Sulfato de aluminio potásico, 0,009 %
  • Cloruro de potasio, 12%
  • Fosfato de potasio monobásico, 31%
  • Yoduro de potasio, 0,005%
  • Cloruro sódico, 10,5%
  • Fluoruro de sodio, 0,057%
  • Fosfato tricálcico, 14,9 %
Preparación:
  • realice 1X solución disolviendo 8 g de polvo en 1 l de agua destilada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Componentes Carbonato de calcio al 21 %, sulfato de cobre (5H2O) al 0,039 %, fosfato férrico al 1,47 %, sulfato de manganeso (H2O) al 0,02 %, sulfato de magnesio (7H2O) al 9 %, sulfato de aluminio potásico al 0,009 %, cloruro de potasio al 12 %, fosfato de potasio monobásico al 31 %, yoduro de potasio al 0,005 %, cloruro sódico al 10,5 %, fluoruro de sodio al 0,057 %, fosfato tricálcico al 14,9 %
Formato Polvo
Cantidad 50 kg
Especie Rata
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C