Learn More
MP Biomedicals™ Mezcla de sal Wesson
Product Code. 11435672 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 kg
10 kg
50 kg
Unit Size:
10 Kg
2 Kg
50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11435672 10 kg 10 Kg
11425672 2 kg 2 Kg
11445672 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11435672 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 0290285110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.00€
    359.10€ / 10 Kg
    Ahorro 17.90€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Mezcla de dieta para insectos
En polvo
La mezcla de sal de Wesson está diseñada para la mezcla de la dieta de insectos.
Composición (ingrediente, cantidad):
  • Carbonato de calcio, 21%
  • Sulfato de ·cobre 5H2O , 0,039%
  • Fosfato férrico, 1,47%
  • Sulfato de ·manganeso H2O , 0,02%
  • Sulfato de ·magnesio 7H2O , 9%
  • Sulfato de aluminio potásico, 0,009 %
  • Cloruro de potasio, 12%
  • Fosfato de potasio monobásico, 31%
  • Yoduro de potasio, 0,005%
  • Cloruro sódico, 10,5%
  • Fluoruro de sodio, 0,057%
  • Fosfato tricálcico, 14,9 %
Preparación:
  • realice 1X solución disolviendo 8 g de polvo en 1 l de agua destilada.
Specifications
Tipo de producto Dieta animal
Componentes Carbonato de calcio al 21 %, sulfato de cobre (5H2O) al 0,039 %, fosfato férrico al 1,47 %, sulfato de manganeso (H2O) al 0,02 %, sulfato de magnesio (7H2O) al 9 %, sulfato de aluminio potásico al 0,009 %, cloruro de potasio al 12 %, fosfato de potasio monobásico al 31 %, yoduro de potasio al 0,005 %, cloruro sódico al 10,5 %, fluoruro de sodio al 0,057 %, fosfato tricálcico al 14,9 %
Formato Polvo
Cantidad 10 kg
Especie Rata
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C