Learn More
MP Biomedicals™ Mezcla de vitaminas de modificación para insectos Vanderzant
Código de producto. 11435712 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435712 1 kg 1 Kg
11445712 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435712 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0290324401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00€
    355.95€ / 1 Kg
    Ahorro 18.05€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Mezcla de vitaminas sin componentes de origen animal desarrollada para su uso en el cultivo celular de insectos
Mezcla de 12 vitaminas necesarias para el cultivo celular de insectos
Composición (ingrediente, cantidad):
  • Alfa-tocoferol, 8 g/kg
  • Ácido ascórbico, 270 g/kg
  • Biotina, 20 mg/kg
  • Pantotenato de calcio, 1 g/kg
  • Cloruro de colina, 50 g/kg
  • Ácido fólico cristalino, 250 mg/kg
  • Inositol, 20 g/kg
  • Niacinamida, 1 g/kg
  • Hidrocloruro de piridoxina, 250 mg/kg
  • Riboflavina, 500 mg/kg
  • Hidrocloruro de tiamina, 250 mg/kg
  • Trituración de vitamina B12 en manitol, 2 g/kg
  • Q.S. con dextrosa
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Componentes 8 g/kg de a-tocoferol, 270 g/kg de ácido ascórbico, 20 mg/kg de biotina, 1 g/kg de pantotenato de calcio, 50 g/kg de cloruro de colina, 250 mg/kg de ácido fólico cristalino, 20 g/kg de inositol, 1 g/kg de niacinamida, 250 mg/kg de hidrocloruro de piridoxina, 500 mg/kg de riboflavina, 250 mg/kg de hidrocloruro de tiamina, 2 g/kg de trituración de vitamina B12 en manitol, C.S. con dextrosa
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) La mezcla de vitaminas para insectos Vanderzant es una mezcla de vitaminas sin componentes de origen animal desarrollada o utilizada en el cultivo de células de insectos.
Cantidad 1 kg
Especie Insectos
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C