Learn More
MP Biomedicals™ USP XIII No. 2 Mezcla de sal
Código de producto. 11425662 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 kg
50 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11425662 50 kg
11415662 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425662 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0290284550
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mezcla mineral para dieta de roedores. Usar junto con el suplemento USP XIII, No. 2 Mineral Mix (cat # 960300) para el crecimiento y desarrollo a largo plazo de la rata.
Composición (ingredientes, cantidad):
  • Bifosfato de calcio, 13,58%
  • Lactato de calcio, 32,69%
  • Citrato férrico (16 a 17% Fe), 2,96%
  • Sulfato de magnesio, 13,7%
  • Fosfato de potasio dibásico, 23,99%
  • Bifosfato de sodio, 8,73%
  • Cloruro de sodio, 4,35%
Esta mezcla de minerales no aporta los minerales esenciales manganeso, zinc, cobre, yodo, cromo y selenio. El nivel de calcio es bajo. MP recomienda el uso de suplemento.
USP XIII, No. 2 Mineral Mix (Número de catálogo 960300) en conjunto con esta formulación para el crecimiento y desarrollo a largo plazo de la rata.
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Componentes Bifosfato de calcio 13,58%, lactato de calcio 32,69%, citrato férrico (16 a 17% Fe) 2,96%, sulfato de magnesio 13,7%, fosfato dibásico de potasio 23,99%, bifosfato de sodio 8,73%, cloruro de sodio 4,35%
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) Mezcla de minerales para la dieta de roedores
Cantidad 50 kg
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.