Learn More
MP Biomedicals™ Triptona, medios en polvo
Código de producto. 11490245 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490245 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11490245 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091010817
 Artículo restringido
En stock
Digestión pancreática de caseína
La triptona es un hidrolizado pancreático de caseína. Se utiliza como fuente de nitrógeno en muchos medios de cultivo para bacterias en crecimiento, así como para hongos. La triptona complementa los medios para el cultivo y mantenimiento de microorganismos aerobios y facultativos exigentes, como las especies E. coli y Pseudomonas Se utiliza para complementar los medios de cultivo de anaerobios.
  • La falta de carbohidratos detectables hace de esta peptona una excelente opción para estudios bacterianos basados en reacciones de fermentación.
  • Su alto nivel de triptófano hace que sea útil para la producción de indol.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 15 a 30 °C
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de microbiología
Para utilizar con (aplicación) Cultivo y mantenimiento de microorganismos aerobios y facultativos exigentes como las especies E. coli y Pseudomonas
Cantidad 500 g
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.