Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de medios | Caldo tríptico de soja |
| Tipo de producto | Medios de microbiología |
| Formulación | Peptona de caseína por digestión 17 g/l, peptona de soja 3 g/l, fosfato disódico 2,5 g/l, dextrosa 2,5 g/l, cloruro sódico 5 g/l. |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y cultivo de organismos no fastidiosos |
| Cantidad | 500 g |