Learn More
MP Biomedicals™ Factores de transporte
Código de producto. 11424286 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
pH:
6,8
7,24
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. pH Tamaño de la unidad
11424286 6,8 1 g
11414286 7,24 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424286 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 08823431
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    845.00€
    804.30€ / 1 g
    Ahorro 40.70€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Los factores de transporte son proteínas que permiten transportar pequeños metabolitos a las células en forma utilizable. La transferrina une el hierro y lo pone a disposición de las células en una forma reconocible.
†Contiene < 1,0% de hierro.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Tipo de producto Transferrina
pH 6,8
Cantidad 1 g
Fuente Plasma humano agrupado