Learn More
MP Biomedicals™ Sustitutivo del suero definido por TCM
Código de producto. 17397469 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
Tamaño de la unidad:
20 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17397469 20 mL 20 ml
1 options
Código de producto. 17397469 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 092010026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00€
    236.25€ / 20 ml
    Ahorro 11.75€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Sustitutivo del suero fortificado y multiuso para el cultivo a largo plazo de células dependientes del anclaje y de suspensión de una variedad de especies.
TCM es un sustitutivo del suero fortificado y multiuso para el cultivo a largo plazo de células dependientes del anclaje y de suspensión de una variedad de especies.Estos sustitutos de suero son eficaces en situaciones de investigación, como el estudio de los efectos de los factores de crecimiento o en la fabricación de productos derivados celulares.
  • Sustitutivo del suero universal que admite células humanas y de mamíferos
  • Completamente libre de virus, micoplasma y otros agentes infecciosos
  • No contiene factores de crecimiento, hormonas esteroideas o rojo de fenol
  • Se añaden albúmina bovina y transferrina altamente purificada y tratada térmicamente con una concentración total final de proteínas inferior al 0,1 %
  • Envasados como un concentrado de 50X; por lo tanto, 10 ml producirán 500 ml de medio de crecimiento
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Tipo de producto Suero de sustitución del SFB
Cantidad 20 mL
pH Desde 6,8 hasta 7,2
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.