Learn More
MP Biomedicals™ Adaptador TallFlex™ para el soporte de 48 tubos de 4,5 ml en FastPrep 96
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
- Descripción de producto: Adaptador de tamaño mediano para FastPrep-96™ que admite 48 tubos de matriz de lisado de 250 ml. El diseño ergonómico del adaptador garantiza una carga fácil de los tubos de matriz de lisado, que permanecen sellados de forma segura durante la homogeneización. Se mantiene estable sobre la mesa de trabajo y se suele utilizar como gradilla de tubos. Además, las muestras congeladas de los tubos de matriz de lisado cargados en el adaptador y almacenados a -20 °C o -80 °C están listas para procesarse inmediatamente con una manipulación manual mínima para evitar la degradación de los componentes celulares por parte de enzimas endógenas.
- Aplicación: El adaptador TallFlex™ de 48 muestras de 4,5 ml para FastPrep-96™ es un adaptador de gran volumen de muestras ideal para el aislamiento de ADN y ARN, el aislamiento de enzimas y la producción de proteínas, el aislamiento de productos naturales, la preparación de alimentos para análisis de calidad, la fabricación de productos biofarmacéuticos y aplicaciones forenses. Además, las muestras congeladas de los tubos de matriz de lisado cargados en el adaptador y almacenados a -20 °C o -80 °C están listas para procesarse inmediatamente con una manipulación manual mínima para evitar la degradación de los componentes celulares por parte de enzimas endógenas.
- Capacidad: 48 tubos
- Volumen muestra: Hasta 20 g
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | FastPrep-96 Adaptadores |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracciones de ácidos nucleicos, proteínas, metabolitos y otras moléculas pequeñas de muestras |
| Para utilizar con (equipo) | 48 soportes para tubos de 4,5 mL |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.