Learn More
MP Biomedicals™ Factor de células madre, humano, recombinante
Código de producto. 11429921 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
2 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429921 10 μg 10 microgramos
11419921 2 μg 2 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429921 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0215869810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.00€
    445.20€ / 10 microgramos
    Ahorro 22.80€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Estimula la proliferación de células de médula ósea en ratones tratados con 5-fluorouracilo.
  • Factor de crecimiento hematopoyético, también conocido como factor de crecimiento de mastocitos o ligando c-kit
  • Expresado en E. coli
  • La DE 50 es de 20,0 ng/ml
Se cree que estimula la proliferación de progenitores mieloides, eritroides y linfoides en cultivos de médula ósea y actúa sinérgicamente con factores estimulantes de colonias, lo que da lugar a un tamaño y rendimiento mayores.
Order Info
Suministrado liofilizado
Specifications
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Tipo de producto Factor de células madre
Formulación Filtrado de forma estéril y posteriormente la proteína fue liofilizada sin aditivos.
Para utilizar con (aplicación) Se cree que estimula la proliferación de progenitores mieloides, eritroides y linfoides en cultivos de médula ósea y actúa sinérgicamente con factores estimulantes de colonias, lo que da lugar a un tamaño y rendimiento mayores.
Grado de pureza o calidad ≥ 98%
Cantidad 10 μg
Reactividad E. coli
Fuente Humano