Learn More
MP Biomedicals™ Proteína de soja aislada
Product Code. 11482771 Shop All MP Biomedicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
missing translation for 'unitSize':
25 libras
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
11482771 2,26 kg -
11492771 11,33 kg 25 libras
11402781 45,35 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11482771 missing translation for 'mfr' MP Biomedicals™ missing translation for 'supplierNo' 0290545605
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Proteína 92 %
Una fuente de proteína utilizada en la preparación de las dietas de investigación animal.
Specifications
Tipo de producto Dieta animal
Componentes Proteína (N x 6,25) 92%, Humedad 6%, Ceniza 4,1%, Grasa (extracto de PE) 0,8%, Fibra (cruda) 0,25%, Calcio 0,15%, Fósforo 0,8%, Sodio 1,3%, Potasio 0,05%, Tamaño de partícula 90% a través de malla 100, pH (suspensión de agua) 7,1, Recuento en placa estándar < 10000/g, negativo para Salmonella, levaduras y mohos < 100/g, inhibidor de tripsina 4,9 a 7,3 mg/g de proteína
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) Proteína de soja aislada utilizada en la preparación de dietas de investigación con animales.
Cantidad 2,26 kg
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C