Learn More
MP Biomedicals™ Granos de soja, desgrasados
Código de producto. 11492781 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Tamaño de la unidad:
25 libras
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492781 2,26 kg -
11402791 11,33 kg 25 libras
11412791 45,35 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492781 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0296002405
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proteína cruda desgrasada > 48%
La soja desgrasada con molienda gruesa se utiliza en la dieta de la investigación con animales.
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Componentes Proteína bruta > 48%, Grasa bruta > 0,5%, Fibra bruta < 3,5%
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en la dieta de la investigación con animales.
Cantidad 2,26 kg
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C