Learn More
MP Biomedicals™ Tampón de fosfato sódico
Código de producto. 12869211 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
60 mL
Tamaño de la unidad:
60 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12869211 60 mL 60 ml
1 options
Código de producto. 12869211 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116560205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.75€
    49.35€ / 60 ml
    Ahorro 9.40€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
El tampón de fosfato de sodio es un reactivo con una capacidad tampón muy alta que se utiliza ampliamente en biología molecular, bioquímica y cromatografía. Se presenta en varias formas: monobásico (NaH2PO4), dibásico (Na2HPO4) y tribásico (Na3PO4).
  • Componente de la FastDNA Kit SPIN para suelo y FastDNA Kit SPIN para heces.
  • El fosfato de sodio es un reactivo con muy alta capacidad tampón que se utiliza ampliamente en biología molecular, bioquímica y cromatografía.
  • Se presenta en varias formas: monobásico (NaH2PO4), dibásico (Na2HPO4) y tribásico (Na3PO4).
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Conservar a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C)
Para utilizar con (aplicación) Preparación de muestras, lisis de muestras, aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, biología molecular, expresión génica, análisis microbiológico, función génica, y regulación génica
Para utilizar con (equipo) FastPrep-24, FastPrep 120, FastPrep-96, SuperFastPrep-1
pH Desde 7,8 hasta 8,2
Tipo de producto Tampón de fosfato sódico
Cantidad 60 mL
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.