Learn More
MP Biomedicals Medio RPMI 1640, 1X liq., sin L-glutamina y fosfato
Código de producto. 11420415 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420415 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11420415 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 091629754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.05€
    51.45€ / 500 ml
    Ahorro 2.60€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Tipo de producto RPMI 1640
Cantidad 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lymphosep - Lymphocyte Separation Medium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Diatrizoate