Learn More
MP Biomedicals™ Medio RPMI 1640, líquido 1X, sin L-glutamina y fosfato
Tienda MP Biomedicals ProductosSpecifications
Specifications
| Tipo de producto | RPMI 1640 |
| Esterilidad | Estéril |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin leucina |
| Cantidad | 100 mL |
| pH | Desde 6,9 hasta 7,5 |
| Contenido y almacenamiento | 4 °C |