Learn More
MP Biomedicals™ Medio RPMI 1640, 1X líquido con L-glutamina y bicarbonato de sodio
Código de producto. 11420385 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420385 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11420385 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091260354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.10€
    31.50€ / 500 ml
    Ahorro 1.60€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza para el cultivo de leucocitos normales humanos y neoplásicos.
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto RPMI 1640
Esterilidad Estéril
Cantidad 500 mL
pH De 6,9 hasta 7,4
Contenido y almacenamiento 4 °C
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.