Learn More
MP Biomedicals™ Kit RNaid™
Código de producto. 11383109 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Filtro de lodo más SPIN
Pulpa
Tamaño de la unidad:
200 preparaciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
11383109 Pulpa 200 preparaciones
11393129 Filtro de lodo más SPIN 200 preparaciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383109 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 111007200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00€
    326.55€ / paquete de 200
    Ahorro 16.45€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
RNaid™ El kit proporciona una forma sencilla y cómoda de aislar ARN total de geles de agarosa y poliacrilamida y de soluciones.
  • El kit está diseñado para aislar y purificar ARN (75 bases a 10 kb) de geles de agarosa y poliacrilamida nativos y desnaturalizantes.
  • Eliminación de nucleótidos no incorporados, sales tampón y otros reactivos de reacciones enzimáticas.
  • El ARN purificado está listo para transcripción inversa y PCR, etiquetado y análisis de micromatrices, y otras aplicaciones comunes.
Especificaciones
Tipo de muestra Reacciones enzimáticas, Soluciones, Geles de agarosa, Geles de poliacrilamida
Para utilizar con (aplicación) Para aislar, purifique el ARN (75 bases a 10 kb) de geles de agarosa/poliacrilamida nativos y desnaturalizantes
Tipo de producto Pulpa
Cantidad 200 preparaciones
compliance-icons
Nombre del producto
  • RNaid Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl Pyrocarbonate
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.