Learn More
MP Biomedicals™ Adaptador de metal QuickPrep™ para el soporte de 24 tubos de 2 ml en FastPrep-24
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
El adaptador de metal QuickPrep™ admite 24 tubos de matriz de lisado de 2 ml. Es el adaptador FastPrep más potente y está diseñado para las aplicaciones de lisis más difíciles y de larga duración. Este adaptador de metal puede resistir temperaturas de hasta 450 °C y puede esterilizarse mediante pirólisis. Además, sus garras diseñadas de manera particular evitan la rotación automática de los tubos durante la lisis, lo que permite el seguimiento continuo de las etiquetas y/o códigos de barras de los tubos. El uso principal de este adaptador es para lisar muestras altamente contagiosas y muestras que se sospecha que albergan priones. Debido a su capacidad de esterilización a altas temperaturas, este adaptador es la solución más segura para la lisis tisular del SNC y otras aplicaciones en las que pueden estar presentes priones u otros agentes causantes de enfermedades.
- Para fijar este adaptador de soporte de tubo en FastPrep 24s, se recomienda utilizar la tuerca de trinquete v3.0, azul (116005510), que se vende por separado.
- Aplicación: El soporte totalmente metálico de 24 muestras de 2 ml QuickPrep™ es el adaptador FastPrep más potente utilizado para lisar muestras altamente contagiosas y muestras que se sospecha que albergan priones. Debido a su capacidad de esterilización a altas temperaturas, este adaptador es la solución más segura para la lisis tisular del SNC y otras aplicaciones en las que pueden estar presentes priones u otros agentes causantes de enfermedades.
- Capacidad: 24 tubos de 2 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | FastPrep-24 Adaptadores de metal |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos |
| Admite | 24 x 2 mL |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.