Learn More
MP Biomedicals™ Adaptador QuickFlex™ para el soporte de 96 tubos de 2 ml en FastPrep 96
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
- Aplicaciones: El adaptador de 96 muestras de 2 ml QuickFlex™ para FastPrep-96™ es un adaptador de gran volumen de muestras ideal para el aislamiento de ADN y ARN, el aislamiento de enzimas y la producción de proteínas, el aislamiento de productos naturales, la preparación de alimentos para análisis de calidad, la fabricación de productos biofarmacéuticos y aplicaciones forenses. Además, las muestras congeladas de los tubos de matriz de lisado cargados en el adaptador y almacenados a -20 °C o -80 °C están listas para procesarse inmediatamente con una manipulación manual mínima para evitar la degradación de los componentes celulares por parte de enzimas endógenas.
- Descripción del producto: Adaptador de alto rendimiento para FastPrep-96™ que admite 96 tubos de matriz de lisado de 2 ml. El diseño ergonómico del adaptador garantiza una carga fácil de los tubos de matriz de lisado, que permanecen sellados de forma segura durante la homogeneización. Se mantiene estable sobre la mesa de trabajo y se suele utilizar como gradilla de tubos. Es ideal para aplicaciones de alto rendimiento, ya que se pueden homogeneizar hasta al 96 muestras simultáneamente. Además, las muestras congeladas de los tubos de matriz de lisado cargados en el adaptador y almacenados a -20 °C o -80 °C están listas para procesarse inmediatamente con una manipulación manual mínima para evitar la degradación de los componentes celulares por parte de enzimas endógenas.
- Capacidad: 96 tubos
- Volumen muestra: Hasta 20 g
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | FastPrep-96 Adaptadores |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracciones de ácidos nucleicos, proteínas, metabolitos y otras moléculas pequeñas de muestras |
| Para utilizar con (equipo) | FastPrep-96 |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.