Learn More
MP Biomedicals™ caldo de dextrosa de patata
Código de producto. 11480225 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480225 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11480225 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091008617
 Artículo restringido
En stock
Adecuado para el cultivo de una variedad de levaduras y. moldes de productos lácteos y otros alimentos
Preparación
  • Suspender 24 g del mediano en un litro de agua destilada o desionizada
  • Mezclar bien y calentar con agitación frecuente
  • Hierva por un minuto
  • Esterilice a 121 °C (6,80 kg de presión (15 lb)) durante 15 minutos
  • Cuando el medio se utilice para el recuento de mohos y levaduras, añadir al mediano, esterilizado y enfriado a 45 ° 50 °C, aproximadamente 14 ml de una solución al 10 % esterilizada de ácido tartárico para obtener un pH de 3.5
Apariencia física
  • Aspecto medio deshidratado: Beige claro
  • Solubilidad
    • Soluble en agua destilada o desionizada al hervir al 2,4 %
    El caldo dextrosa de patata se puede utilizar en el análisis de productos lácteos, bebidas embotelladas, alimentos congelados y otros tipos de alimentos. También se puede utilizar en la identificación de hongos y levaduras en paralelo con su morfología celular o en métodos de mirocultivo en portaobjetos.
    Especificaciones
    Tipo de producto caldo de dextrosa de patata
    Cantidad 500 g
    pH Desde 4,9 hasta 5,3
    Contenido y almacenamiento 15° hasta 30 °C