Learn More
MP Biomedicals™ Suero porcino
Código de producto. 17571126 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17571126 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 17571126 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 092924149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.40€
    34.65€ / 100 ml
    Ahorro 1.75€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Especificaciones
Color Marrón rojizo
Especie Porcino
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero porcino
Cantidad 100 mL
Concentración De 6,5 a 8,6 g/dl
Esterilidad Estéril
Sterilization Method 0.2 μfiltración m
Concentración de endotoxinas 1,2 EU/ml
Para utilizar con (aplicación) Suplemento para medios en aplicaciones de producción de virus y micoplasma, así como en determinadas aplicaciones especializadas
Concentración de hemoglobina ≤65mg/dL
Micoplasma detectado No
pH Desde 7 hasta 8