Learn More
MP Biomedicals™ Factores de fijación del hidrobromuro de poli-L-lisina: 30 000-70 000 MW
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
Disponibles no estériles o irradiados con gamma.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
| Tipo de producto | Poli-L-lisina |
| Esterilidad | Estéril |
| Cantidad | 5 mg |
| Fuente | Sintético |