Learn More
MP Biomedicals™ Factores de fijación del hidrobromuro de poli-D-lisina
Código de producto. 11456632 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456632 50 mg 50 miligramos
11446632 25 mg 25 miligramos
11436632 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456632 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0215017550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    211.05€ / 50 miligramos
    Ahorro 10.95€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Facilita la adherencia, apego y propagación en el cultivo de células adherentes
No estéril
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Tipo de producto Poli-D-lisina
Esterilidad No estéril
Cantidad 50 mg
Fuente Sintético