Learn More
MP Biomedicals™ Mezclas de sales de cultivo vegetal
Código de producto. 17317489 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 L
1 x 10 L
1 x 10 L
1 x 50 L
Tipo de producto:
Mezcla de sal basal de Murashige y Skoog
Mezcla de sal basal modificada de Hoagland
Mezcla de sal vegetal Murashige y Skoog
Tamaño de la unidad:
10 litros
50 litros
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Tamaño de la unidad
17317489 10 x 1 L Mezcla de sal basal modificada de Hoagland 10 litros
11494895 1 x 10 L Mezcla de sal basal modificada de Hoagland 10 litros
17307479 10 x 1 L Mezcla de sal basal de Murashige y Skoog 10 litros
17337479 10 x 1 L Mezcla de sal vegetal Murashige y Skoog 10 litros
11405005 1 x 50 L Mezcla de sal vegetal Murashige y Skoog 50 litros
11434925 1 x 10 L Mezcla de sal basal de Murashige y Skoog 10 litros
11494995 1 x 10 L Mezcla de sal vegetal Murashige y Skoog -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17317489 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 092621820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.35€
    65.10€ / 10 litros
    Ahorro 3.25€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Las mezclas de sal para cultivo de plantas son para el análisis molecular de plantas y muestras derivadas de plantas para mejorar la productividad, la calidad y la resistencia a enfermedades de las plantas.
  • Listo para su uso
  • La formulación del líquido se prepara de acuerdo con la especificación original, salvo que se indique lo contrario
  • Disponible en diferentes tamaños de envases, listas para usar y formulaciones líquidas
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto Mezcla de sal basal modificada de Hoagland
Cantidad 10 x 1 L
Formato Solución
pH 4.8
Contenido y almacenamiento 4 °C
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.