Learn More
MP Biomedicals™ Mezclas de sales de cultivo vegetal
Código de producto. 11494895 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 L
1 x 10 L
1 x 10 L
1 x 50 L
Tipo de producto:
Mezcla de sal basal de Murashige y Skoog
Mezcla de sal basal modificada de Hoagland
Mezcla de sal vegetal Murashige y Skoog
Tamaño de la unidad:
10 litros
50 litros
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Tamaño de la unidad
11494895 1 x 10 L Mezcla de sal basal modificada de Hoagland 10 litros
17317489 10 x 1 L Mezcla de sal basal modificada de Hoagland 10 litros
17307479 10 x 1 L Mezcla de sal basal de Murashige y Skoog 10 litros
17337479 10 x 1 L Mezcla de sal vegetal Murashige y Skoog 10 litros
11405005 1 x 50 L Mezcla de sal vegetal Murashige y Skoog 50 litros
11434925 1 x 10 L Mezcla de sal basal de Murashige y Skoog 10 litros
11494995 1 x 10 L Mezcla de sal vegetal Murashige y Skoog -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11494895 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 092621822
 Artículo restringido
En stock
Las mezclas de sal para cultivo de plantas son para el análisis molecular de plantas y muestras derivadas de plantas para mejorar la productividad, la calidad y la resistencia a enfermedades de las plantas.
  • Listo para su uso
  • La formulación del líquido se prepara de acuerdo con la especificación original, salvo que se indique lo contrario
  • Disponible en diferentes tamaños de envases, listas para usar y formulaciones líquidas
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto Mezcla de sal basal modificada de Hoagland
Cantidad 1 x 10 L
Formato Solución
pH 4,8
Contenido y almacenamiento 4 °C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hoagland's Modified Basal Salt Mixture
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium Nitrate Tetrahydrate, PotassiumNitrate, Ferrous Sulfate Heptahydrate, Boric Acid