Learn More
MP Biomedicals™ Mezclas de nutrientes para cultivos vegetales
Código de producto. 11474955 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474955 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11474955 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 092625149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.95€
    60.90€ / 100 ml
    Ahorro 3.05€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Cada formulación se prepara de acuerdo con la especificación original y es de una sola fuerza, excepto cuando se indique lo contrario.
  1. Tienda a 0° hasta 5 °C.
  2. Proteja el producto de la luz.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 0° a 5 °C
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento vitaminico
Cantidad 100 mL