Descripción
- La penicilina G es un antibiótico de espectro estrecho derivado de Streptococcus pneumoniae.
- Se ha utilizado para estudiar las implicaciones diagnósticas y terapéuticas de la secuencia de Enterococcus faecalis de tipo 6 resistente a la gentamicina con menor sensibilidad a la penicilina y en el cultivo celular, tanto solo como combinado con estreptomicina y otros antibióticos.
- La penicilina G también se conoce como bencilpenicilina.
- Ejerce un efecto bacteriocida así como bacteriostático sobre bacterias susceptibles interfiriendo con las etapas finales de la síntesis de peptidoglucano, una sustancia en la pared celular de las bacterias.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Penicillin G Sodium Salt |
| Forma física | Polvo |
| Pérdida por secado | 0.001 |
| Potencia | >1500 μ/mg |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mU |
| Fórmula molecular | C16H17N2NaSO4 |
| Aplicación validada | Cultivo celular |
| Beilstein | 3834217 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Penicillin G Sodium Salt, cell culture grade
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G SodiumSalt