Learn More
Penicilina G, sal sódica, MP Biomedicals™
Código de producto. 17620937 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mU
100 mU
25 mU
Tamaño de la unidad:
1 microunidad
100 microunidades
25 microunidades
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17620937 25 mU 25 microunidades
17600937 1 mU 1 microunidad
17630937 100 mU 100 microunidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17620937 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219453725
Penicilina G, sal sódica, grado de cultivo celular, polvo
  • La penicilina G es un antibiótico de espectro estrecho derivado de Streptococcus pneumoniae.
  • Se ha utilizado para estudiar las implicaciones diagnósticas y terapéuticas de la secuencia de Enterococcus faecalis de tipo 6 resistente a la gentamicina con menor sensibilidad a la penicilina y en el cultivo celular, tanto solo como combinado con estreptomicina y otros antibióticos.
  • La penicilina G también se conoce como bencilpenicilina.
  • Ejerce un efecto bacteriocida así como bacteriostático sobre bacterias susceptibles interfiriendo con las etapas finales de la síntesis de peptidoglucano, una sustancia en la pared celular de las bacterias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-57-8
Número MDL MFCD00069666
Clave InChI FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
Sinónimo Benzylpenicillin sodium salt
Especificaciones
Forma física Powder
Pérdida por secado 0.001
Potencia >1500 u/mg
Color Blanco
Cantidad 25 mU
Fórmula molecular C16H17N2NaO4S
Aplicación validada Cell Culture
Beilstein 3834217
Información de solubilidad Soluble in water(H2O):100mg/mL.
Peso molecular (g/mol) 356.37
Grado Cultivo celular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Penicillin G Sodium Salt, cell culture grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G sodiumsalt