Learn More
Sal de potasio con penicilina G, MP Biomedicals™
Código de producto. 17680927 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mU
100 μm
25 mU
Tamaño de la unidad:
1 microunidad
100 microunidades
25 microunidades
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17680927 25 mU 25 microunidades
17690927 100 μm 100 microunidades
17670927 1 mU 1 microunidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17680927 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219453625
Sal de potasio con penicilina G, reactivo de cultivo celular, polvo blanco
  • Se utiliza como aditivo del cultivo celular como antibióticos.
  • La sal de potasio con penicilina G es una sal de penicilina G.
  • La penicilina G es un compuesto hidrófobo,β antibiótico -lactámico producido por Penicillium spp.
  • La penicilina G también se conoce como bencilpenicilina y contiene una cadena lateral de 6' fenilacetilo.
  • Se ha confirmado que en soluciones acuosas ácidas la penicilina se descompone en ácido penílico y ácido penilólico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113-98-4
Número MDL MFCD00036193
Clave InChI HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
Sinónimo Benzylpenicillin Potassium Salt
Nombre IUPAC potasio [3-(2-cloro-10H-fenotiazina-10-il)propyl]dimetilamina (2S,5R,6R)-3,3-dimetil-7-oxo-6-(2-fenilacetamido)-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
SMILES [K+].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Especificaciones
Forma física Powder
pH 5 to 7.5
Potencia 1,500 - 1,700 u/mg
Agua 0.001
Color Blanco
Cantidad 25 mU
Notas del porcentaje del ensayo 0.998
Fórmula molecular C33H36ClKN4O4S2
Aplicación validada Cell Culture
Beilstein 3832841
Información de solubilidad Soluble in water(100mg/mL).
Peso molecular (g/mol) 691.34
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Penicillin G, potassium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G potassium salt