Learn More
MP Biomedicals™ Papaína
Código de producto. 11478180 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11478180 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11478180 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0210256680
Se utiliza en la síntesis enzimática de aminoácidos, péptidos y otras moléculas.
Sulfhidrilproteasa de látex de Carica papaya (Una segunda proteasa, quimopapaína, y una lisozima también se han aislado de esta misma fuente.)
  • Formato: Polvo
  • Grado: Técnico
  • Peso molecular: 23.000
  • Actividad específica: > 1750 USP Unidades/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco apagado
pH Desde 6 hasta 7
Para utilizar con (aplicación) Síntesis enzimática de aminoácidos, péptidos y otras moléculas
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Fuente Látex de Carica papaya
Cantidad 100 g
Tipo de producto Papaína
Peso molecular 23000
Inhibidores AEBSF, antipaína, cistatina, E-64, leupeptina, PMSF, TLCK y TPCK
Formulario Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Papain, Technical Powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: papain