Descripción
- Fórmula molecular: C14H230N42O37S7
- Peso molecular: 3354,3
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 15° hasta 30 °C |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Agente |
| pH | 3,31 |
| Cantidad | 5 g |