Learn More
MP Biomedicals™ Portaobjetos Multitest
Código de producto. 11479465 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Pocillos:
10
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Pocillos Tamaño de la unidad
11479465 10 paquete de 100
1 options
Código de producto. 11479465 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 096041805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    138.60€ / paquete de 100
    Ahorro 7.40€
    5% Descuento
En stock
Portaobjetos con 10 pocillos con muchas aplicaciones, incluida la inmunofluorescencia, el cultivo celular, las pruebas de aglutinación en portaobjetos y la histología
Las áreas no recubiertas tienen una superficie humectable total para que el líquido se extienda uniformemente sobre el área de cada pocillo. Para la fijación y el crecimiento celular, los portaobjetos solo requieren un simple lavado en agua desionizada o detergente seguido de esterilización.
  • Material: Vidrio frágil con revestimiento de PTFE azul
  • Dimensiones: 8 mm de diámetro de pocillo dispuestos 2 x 5
  • Tamaño medio: 2,5 cm × 7,5 cm × 1 mm
  • Se puede utilizar una pipeta de 4 canales para transferir muestras directamente de la microplaca al portaobjetos
  • No es un portaobjetos reutilizable: el remojo y el lavado después de su uso puede provocar que el revestimiento de PTFE se levante debido a reacciones previas de disolventes orgánicos y fijadores
Especificaciones
Tipo Portaobjetos Multitest
Pocillos 10
Material Vidrio
Para utilizar con (aplicación) Inmunofluorescencia, cultivo celular, pruebas de aglutinación en portaobjetos e histología
Dimensions (LxW) 25 x 75 mm