Learn More
MP Biomedicals™ Portaobjetos Multitest
Código de producto. 11459465 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número de pocillos:
8
12
15
Diámetro (métrico):
4 mm
6 mm
7 mm
Diámetro (imperial):
0,15 in
0,23 in
0,27 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número de pocillos Diámetro (métrico) Diámetro (imperial) Tamaño de la unidad
11459465 12 7 mm 0,27 in paquete de 100
11449465 8 6 mm 0,23 in paquete de 100
11469465 15 4 mm 0,15 in paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459465 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 096041205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    149.10€ / paquete de 100
    Ahorro 7.90€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Para el uso en el laboratorio
  • Material: vidrio frágil
  • Numerado
  • Revestimiento azul
Specifications
Material Vidrio frágil
Tipo Portaobjetos Multitest
Número de pocillos 12
Color Azul
Diámetro (imperial) 0,27 in
Diámetro (métrico) 7 mm
Para utilizar con (aplicación) Uso de laboratorio