Descripción
Medio de Eagle Modificado Alfa (AMEM), en polvo, con L-glutamina, sin desoxirribosidos, ribósidos, bicarbonato de sodio. Originalmente utilizado para el crecimiento de células renales de hámster.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Medio esencial mínimo de Eagle |
| Esterilidad | Estéril |
| Con aditivos | Glutamina |
| Sin aditivos | Sin bicarbonato sódico, Sin ribosidos, Sin desoxirribosidos |
| Cantidad | 10 x1 L |
| pH | Desde 6,5 hasta 7,5 |
| Contenido y almacenamiento | De 0 a 5 °C |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.