Learn More
MP Biomedicals™ Medio mínimo esencial Eagle (modificado), con sales y L-glutamina de Earls, sin bicarbonato sódico
Código de producto. 11410245 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410245 1 x 10 L 10 litros
1 options
Código de producto. 11410245 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091010122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.30€
    33.60€ / 10 litros
    Ahorro 1.70€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Medios de cultivo celular con sales de Earle
MEM, preparado originalmente por Harry Eagle, es uno de los medios de cultivo celular más populares. Tras sus intentos de cultivar fibroblastos de mamíferos normales y ciertos subtipos de células HeLa, se reveló que el BME no podía satisfacer las necesidades nutricionales de estos tipos celulares. Otros estudios condujeron al desarrollo del MEM de MP Biomedicals, incorporando modificaciones específicas como concentraciones de aminoácidos más altas para el cultivo de células fastidiosas.
  • El MEM de MP Biomedicals puede usarse para apoyar el crecimiento de células en monocapas, en suspensión y una amplia variedad de otros tipos de células con la suplementación apropiada.
  • Disponible con sales de Earle o Hank.
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto Medio esencial mínimo de Eagle
Esterilidad No estéril
Con aditivos Glutamina, Solución salina equilibrada de Earle (EBSS)
Sin aditivos Sin bicarbonato sódico
Cantidad 1 x 10 L
pH De 6,8 a 8 (después del ajuste con bicarbonato de sodio)
Contenido y almacenamiento 4 °C
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.