Learn More
MP Biomedicals™ Águila Media Esencial Mínimo (Modificada) con Sales de Earle, sin Bicarbonato de Sodio ni L-Glutamina
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
MEM, originalmente preparado por Harry Eagle, es uno de los medios de cultivo celular más populares. Se puede utilizar para apoyar el crecimiento de células en monocapas, en suspensión y una amplia variedad de otros tipos de células con la suplementación adecuada.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | MEM de Eagle |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin bicarbonato sódico |
| Cantidad | 10 x1 L |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.