Specifications
| Tipo de producto | Suplemento de aminoácidos |
| Esterilidad | Estéril |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Cantidad | 100 mL |
| pH | Desde 2,8 hasta 3,8 |
| Contenido y almacenamiento | 4 °C |