Learn More
MP Biomedicals™ Mín. Ess. Med. Aminoácidos Eagle, concentrado 50X, modificado
Código de producto. 11440405 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440405 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11440405 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091601149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.75€
    58.80€ / 100 ml
    Ahorro 2.95€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
La adición de suplementos de aminoácidos a los medios estimula el crecimiento y prolonga la viabilidad de las células en el cultivo. Este suplemento concentrado añade nutrientes y reduce la carga biosintética en la célula in vitro.
Especificaciones
Tipo de producto MEM de Eagle
Esterilidad Estéril
Sin aditivos Sin glutamina
Cantidad 100 mL
pH 10,17
Contenido y almacenamiento De 0 °C a 5 °C