Learn More
MP Biomedicals™ Mín. Ess. Med. Águila, modificación alfa
Código de producto. 11480275 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Código de producto. Cantidad
11480275 10 L
1 options
Código de producto. 11480275 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091031122
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Modificación Alfa del Medio de Eagle (AMEM), en polvo, con L-glutamina, sin desoxirribosidos, ribósidos ni bicarbonato de sodio.
Especificaciones
Tipo de producto Alfa MEM
Sin aditivos Sin desoxirribonucleósidos, Sin ribonucleósidos, Sin bicarbonato sódico
Cantidad 10 L
pH Desde 6,5 hasta 7,5
Contenido y almacenamiento De 0 °C a 5 °C