Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisis S, tubos de 2 ml
Código de producto. 12747227 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 tubos de 2 mL
50 tubos de 2 mL
500 tubos de 2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12747227 50 tubos de 2 mL paquete de 50
11401555 100 tubos de 2 mL paquete de 100
11411555 500 tubos de 2 mL paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12747227 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116925050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00€
    243.60€ / paquete de 50
    Ahorro 12.40€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Los tubos Lysing Matrix S de 2 ml se utilizan para romper muestras duras o quebradizas con cantidades mínimas de cizallamiento mecánico. Entre las aplicaciones especiales se incluye la extracción de proteínas y ARN de muestras difíciles en las que la lisis solo por impacto es preferible, con una mínima cantidad de cizalladura mecánica.
  • Tipo de matriz : S
  • Tamaño del tubo : 2 ml
  • Tipo de muestra : todas las muestras, tejidos duros, músculo esquelético, pulmón, corazón, hueso, semillas, esporas
  • Molécula a enriquecer : ADN, ARN, proteínas, otras moléculas pequeñas
  • Composición de la matriz : Matrix S contiene acero inoxidable
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
ADNasa Sin ADNasa
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
Matriz Matriz de lisis S
Tipo de producto Tubos de 2 ml
Cantidad 50 tubos de 2 mL
ARNasa Sin ARNasa
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.