Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisis S, tubos de 2 ml
Código de producto. 11411555 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 tubos de 2 mL
50 tubos de 2 mL
500 tubos de 2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411555 500 tubos de 2 mL paquete de 500
12747227 50 tubos de 2 mL paquete de 50
11401555 100 tubos de 2 mL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11411555 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116925500
Los tubos Lysing Matrix S de 2 ml se utilizan para romper muestras duras o quebradizas con cantidades mínimas de cizallamiento mecánico. Entre las aplicaciones especiales se incluye la extracción de proteínas y ARN de muestras difíciles en las que la lisis solo por impacto es preferible, con una mínima cantidad de cizalladura mecánica.
  • Tipo de matriz : S
  • Tamaño del tubo : 2 ml
  • Tipo de muestra : todas las muestras, tejidos duros, músculo esquelético, pulmón, corazón, hueso, semillas, esporas
  • Molécula a enriquecer : ADN, ARN, proteínas, otras moléculas pequeñas
  • Composición de la matriz : Matrix S contiene acero inoxidable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Tipo de muestra Hueso, Corazón, Pulmonar, Semillas, Músculo esquelético, Esporas, Alimentos, Plantas, Raíces, Muestras fijas, Tejidos duros, Todas
ADNasa Sin ADNasa
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
Matriz Matriz de lisis S
Tipo de producto Tubos de 2 ml
Cantidad 500 tubos de 2 mL
ARNasa Sin ARNasa
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.