Description
- Sin bicarbonato de sodio
Specifications
Specifications
| Sin aditivos | Sin bicarbonato sódico |
| Cantidad | 10 x1 L |
| pH | Desde 4,5 hasta 6 |
| Contenido y almacenamiento | De 0 °C a 5 °C |