Learn More
MP Biomedicals™ Medio 5A de McCoy
Código de producto. 11434815 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434815 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11434815 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091692149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.95€
    50.40€ / 100 ml
    Ahorro 2.55€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Recomendado para la producción de virus en cultivos de células primarias. Es excelente para la propagación de leucocitos, tejidos de biopsia, una amplia gama de tipos de células humanas y de rata normales y transformadas, y las líneas celulares primarias
Especificaciones
Tipo de producto Medio 5A de McCoy
Esterilidad Estéril
Sin aditivos Sin glutamina
Cantidad 100 mL
pH Desde 6,9 hasta 7,2
Contenido y almacenamiento de -20 °C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1× Park and Terasaki's Modification Of McCoy 5A
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G potassium salt, Dihydrostreptomycin Sulfate