Learn More
MP Biomedicals™ Sales medias mínimas M9 (formulación Maniatis), en polvo
Código de producto. 11377689 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
227 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
227 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377689 227 g 227 g
11397689 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377689 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 113037012
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Se utiliza para preparar un medio sintético definido para el crecimiento de la mayoría de las células huésped de «E. coli»
  • Base que se suele utilizar para preparar un medio sintético definido para el crecimiento de la mayoría de las células huésped de «E. coli»
  • El polvo se reconstituye en agua purificada estéril (o agua con un añadido de agar purificado fundido)
  • Cuando la solución se enfría, se agregan nutrientes adicionales, como glucosa u otra fuente de carbono, ácidos casamino, vitaminas o antibióticos
  • Agregue nutrientes adicionales antes de verter las placas o antes de inocular los medios con bacterias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certificaciones/conformidad Certificado para biología molecular
Concentración 56,4 g/l de una solución 5X
Contenido y almacenamiento 15° hasta 30 °C
Descripción Se disuelve una muestra de 56,4 g de sales mínimas M9 en una solución acuosa a 1 litro, el pH se ajusta a 7,4 (si es necesario) y la solución se esteriliza en autoclave para hacer un concentrado 5X estéril.
Formulario Polvo
Tipo de medios Medio mínimo M9
Tipo de producto Medios de microbiología
Esterilidad Estéril
Formulación 33,9 g de Na2HPO4; 15 g de KH2PO4; 2,5 g de NaCl; 5 g de NH4Cl
Para utilizar con (aplicación) Preparación de un medio sintético definido para el crecimiento del huésped E. coli
pH 6,8
Cantidad 227 g
Condiciones de envío Ambiente
Solubilidad Solución acuosa soluble
Tipo de muestra Bacteriano
Designaciones de cepas E. coli
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • M9 Minimal Medium Salts
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Mention de danger
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Conseils de prudence
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.