Learn More
MP Biomedicals™ Lisozima de clara de huevo de pollo
Código de producto. 11374029 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11374029 5 g 5 g
11364029 1 g 1 g
11384029 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11374029 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0210083405
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
2X cristalizada, sin sal y soluble
Actividad: >9000 unidades/mg de proteína. Definición de la unidad: Una unidad provocará una disminución en A450 de 0,001 por minuto con un pH de 6,24 y a 25° C usando Micrococcus lysodeikticus como sustrato.
  • Liofilizado
  • Sinónimos: muramidasa, mucopéptido N-acetilmuramoilhidrolasa
  • CAS: 9001-63-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Color Blanco
pH 11
Para utilizar con (aplicación) Lisado de E. coli y Streptomycetes con fines de extracción, como la extracción de antígeno específico del grupo
Contenido y almacenamiento de 0 °C
Fuente Clara de huevo de pollo
Cantidad 5 g
Tipo de producto Lisozima
Peso molecular 14388
Inhibidores Los reactivos de superficie activa, como el dodecilsulfato, los alcoholes y los ácidos grasos, el imidazol y los derivados del indol, son inhibidores mediante la formación de complejos de cambio-transferencia.
Formulario Cristalizada, liofilizada
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • lisozima
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/ nacional/internacional.
Para uso exclusivo en investigación