Learn More
MP Biomedicals™ Lisozima de clara de huevo de pollo, 20 000 U/mg
Código de producto. 11394019 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394019 5 g 5 g
11304029 10 g 10 g
11314029 25 g 25 g
11324029 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11394019 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0210083105
Hidroliza enlaces b-1,4-glucosídicos entre el ácido N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina que se producen en la estructura de la pared celular del mucopéptido de determinados microorganismos, como Micrococcus lysodeikticus.
  • Sinónimos: muramidasa, mucopéptido N-acetilmuramoilhidrolasa
  • Número CAS: 9001-63-2
  • Número de orden de compra (EC): 232-620-4
  • Número de orden de compra (MDL): MFCD00131557
  • Formato: 3X cristalizado, sin sal, sin albúmina, liofilizado
  • Actividad específica: ≤ 20 000 U/mg de sólido
  • Coeficiente de extinción (E1 %): 26,4 (280 nm)
  • Punto isoeléctrico (PI): pH de 11,0
  • pH: 3,6
Se utiliza para lisar E. coli y Streptomycetes con fines de extracción, como la extracción de antígeno específico del grupo. También actúa como agente germinativo de esporas bacterianas. En los seres humanos, la lisozima puede mediar en la función antitumoral de los macrófagos. La lisozima del cartílago actúa en la calcificación del cartílago.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 3X
Color Blanco
pH 11
Para utilizar con (aplicación) Lisado de E. coli y Streptomycetes con fines de extracción, como la extracción de antígeno específico del grupo
Contenido y almacenamiento de 0 °C
Fuente Clara de huevo de pollo
Cantidad 5 g
Tipo de producto Lisozima
Peso molecular 14388
Inhibidores Los reactivos de superficie activa, como el dodecilsulfato, los alcoholes y los ácidos grasos, el imidazol y los derivados del indol, son inhibidores mediante la formación de complejos de cambio-transferencia.
Formulario Cristalizada, liofilizada
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • lysozyme
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: lysozyme